Trifluoroborane acetonitrile complex-Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC50006-1KG PC50006-250G
APOSPC50006-1KGEA 426 EUR
APOSPC50006-1KG APOSPC50006-250G
Trifluoroborane acetonitrile complex-Lösung
Trifluoroborane acetonitrile complex
Formel: BF₃·CH₃CN
Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28125563
CAS-Nummer: 420-16-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II