2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5001-1G
APOSPC5001-1GEA 87.3 EUR
APOSPC5001-1G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631694
CAS-Nummer: 225656-59-7
UN: 3261
ADR: 8,III