2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500116-1G
PC500116-250MG
APOSPC500116-1GEA
0
EUR
APOSPC500116-1G
APOSPC500116-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₈H₃F₆NO₆S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25541876 CAS-Nummer: 955395-91-2 UN: 3265 ADR: 8,III |