3-Fluor-2-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500162-1G
APOSPC500162-1GEA
286
EUR
APOSPC500162-1G
3-Fluor-2-methoxyphenol
3-Fluor-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756463 CAS-Nummer: 96994-70-6 |