2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500165-1G
APOSPC500165-1GEA
364
EUR
APOSPC500165-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22208493 CAS-Nummer: 1334164-87-2 |