4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500166-1G
PC500166-5G
PC500166-25G
APOSPC500166-1GEA
0
EUR
APOSPC500166-1G
APOSPC500166-5G
APOSPC500166-25G
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenol
4-Fluor-3-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06660257 CAS-Nummer: 886501-26-4 |