2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Trifluoromethyl-6-chlorophenol
PC500170-1G
APOSPC500170-1GEA
358
EUR
APOSPC500170-1G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenol
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molecular Weight: 196,554 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673986 CAS-Nummer: 106877-36-5 |