3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500172-1G
PC500172-250MG
PC500172-5G
APOSPC500172-1GEA
0
EUR
APOSPC500172-1G
APOSPC500172-250MG
APOSPC500172-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11849933 CAS-Nummer: 37900-81-5 |