4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloro-2-trifluoromethylphenol
PC500173-1G
APOSPC500173-1GEA
87
EUR
APOSPC500173-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formel:
C₇H₄ClF₃O Molecular Weight: 196,554 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060673 CAS-Nummer: 53903-51-8 |