2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC500182-1G PC500182-5G
APOSPC500182-1GEA 0 EUR
APOSPC500182-1G APOSPC500182-5G
2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril 98%
2-Methyl-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₁₀H₈F₃N
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832278
CAS-Nummer: 1000515-00-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III