6-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
PC500199-1G
APOSPC500199-1GEA
102
EUR
APOSPC500199-1G
6-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
6-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formel:
C₇H₄BrFN₂ Molecular Weight: 215,022 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23704110 CAS-Nummer: 1427396-09-5 |