2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500226-1G
PC500226-250MG
PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA
0
EUR
APOSPC500226-1G
APOSPC500226-250MG
APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631617 CAS-Nummer: 261945-01-1 |