2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500227-1G
PC500227-250MG
PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA
58
EUR
APOSPC500227-1G
APOSPC500227-250MG
APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₅F₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27937175 CAS-Nummer: 1202679-47-7 |