4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500262-1G
APOSPC500262-1GEA
82.8
EUR
APOSPC500262-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₃BrFNO₃ Molecular Weight: 235.995 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100973 CAS-Nummer: 661463-12-3 |