2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500301-1G
PC500301-250MG
PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA
0
EUR
APOSPC500301-1G
APOSPC500301-250MG
APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃F₅O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404959 CAS-Nummer: 134099-34-6 |