2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500305-1G
PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA
0
EUR
APOSPC500305-1G
APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27975469 CAS-Nummer: 1309597-24-7 |