4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-2-iodobenzotrifluoride
PC500392-5G
APOSPC500392-5GEA
77
EUR
APOSPC500392-5G
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
4-Bromo-2-iodo-1-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₇H₃BrF₃I Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21603817 CAS-Nummer: 1256945-00-2 |