Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC500399-1G
PC500399-5G
PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA
179
EUR
APOSPC500399-1G
APOSPC500399-5G
APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Formel:
C₈H₆ClFO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10566821 CAS-Nummer: 647020-70-0 |