5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC500445-1G
APOSPC500445-1GEA
314
EUR
APOSPC500445-1G
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Molecular Weight: 233,034 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11847135 CAS-Nummer: 473417-48-0 |