3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500474-1G
PC500474-250MG
PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA
319
EUR
APOSPC500474-1G
APOSPC500474-250MG
APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18378634 CAS-Nummer: 1379351-68-4 UN: 3261 ADR: 8,III |