5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500479-1G
PC500479-250MG
PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA
328
EUR
APOSPC500479-1G
APOSPC500479-250MG
APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₆BrFO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06208849 CAS-Nummer: 773100-76-8 UN: 3261 ADR: 8,III |