3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500489-1G
PC500489-250MG
APOSPC500489-1GEA
0
EUR
APOSPC500489-1G
APOSPC500489-250MG
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-6-chloro-2-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄BrClFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27934056 CAS-Nummer: 943830-81-7 |