3,5-Dichlor-4-fluorbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
PC500504-1G
APOSPC500504-1GEA
94.4
EUR
APOSPC500504-1G
3,5-Dichlor-4-fluorbenzaldehyd
3,5-Dichloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃Cl₂FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11845864 CAS-Nummer: 117820-80-1 |