3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500514-1G
PC500514-250MG
PC500514-5G
APOSPC500514-1GEA
241
EUR
APOSPC500514-1G
APOSPC500514-250MG
APOSPC500514-5G
3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₈H₅BrFN Lagertemperatur: Kühlschrank |
CAS-Nummer:
856935-35-8 UN: 3261 ADR: 8,III |