2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methoxy-6-(trifluoroacetyl)aniline, 2-Amino-3-(trifluoroacetyl)anisole, 1-(2-Amino-3-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC50054-1G
PC50054-250MG
APOSPC50054-1GEA
0
EUR
APOSPC50054-1G
APOSPC50054-250MG
2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Amino-3'-methoxy-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formel:
C₉H₈F₃NO₂ Molecular Weight: 219.161 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13173364 CAS-Nummer: 489429-72-3 |