2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500549-1G
APOSPC500549-1GEA
85.7
EUR
APOSPC500549-1G
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile 97%
2-(Bromomethyl)-6-fluorobenzonitrile
Formel:
C₈H₅BrFN Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18394042 CAS-Nummer: 1261686-95-6 UN: 3261 ADR: 8,III |