4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500558-1G
PC500558-250MG
PC500558-5G
PC500558-25G
APOSPC500558-1GEA
0
EUR
APOSPC500558-1G
APOSPC500558-250MG
APOSPC500558-5G
APOSPC500558-25G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD28096625 CAS-Nummer: 1416980-24-9 UN: 3261 ADR: 8,III |