4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500567-1G
PC500567-250MG
APOSPC500567-1GEA
0
EUR
APOSPC500567-1G
APOSPC500567-250MG
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine 95%
4-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₆F₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28096583 CAS-Nummer: 1804386-40-0 |