3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluoro-3-formylbenzyl bromide
PC500570-1G
PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA
543
EUR
APOSPC500570-1G
APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217.035 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18378584 CAS-Nummer: 1379307-88-6 UN: 3261 ADR: 8 III |