3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500570-1G
PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA
0
EUR
APOSPC500570-1G
APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₆BrFO Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD18378584 CAS-Nummer: 1379307-88-6 UN: 3261 ADR: 8,III |