Kalium-1,3-dimethyluracil-5-trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
PC50058-1G
APOSPC50058-1GEA
292
EUR
APOSPC50058-1G
Kalium-1,3-dimethyluracil-5-trifluoroborat
Kalium-1,3-dimethyluracil-5-trifluoroborat
Formel:
C₆H₇BF₃KN₂O₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09271782 CAS-Nummer: 1150654-77-5 |