4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500593-1G
PC500593-250MG
PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA
0
EUR
APOSPC500593-1G
APOSPC500593-250MG
APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Schmelzpunkt: 140…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD22492213 CAS-Nummer: 859213-39-1 |