4-Bromo-2,3-difluorobenzylamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanamine hydrochloride
PC500666-250MG
APOSPC500666-250MGEA
106
EUR
APOSPC500666-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzylamine hydrochloride 97%
4-Bromo-2,3-difluorobenzylamine hydrochloride
Formel:
C₇H₆BrF₂N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546123 CAS-Nummer: 1980086-47-2 |