4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500668-1G
PC500668-250MG
PC500668-5G
APOSPC500668-1GEA
0
EUR
APOSPC500668-1G
APOSPC500668-250MG
APOSPC500668-5G
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Iodo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel:
C₉H₆F₃IO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28103433 CAS-Nummer: 1823318-98-4 |