5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500760-1G
PC500760-250MG
PC500760-100MG
APOSPC500760-1GEA
219
EUR
APOSPC500760-1G
APOSPC500760-250MG
APOSPC500760-100MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₅Br₂F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185415 CAS-Nummer: 1214327-32-8 UN: 3265 ADR: 8,II |