Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC500761-1G
PC500761-250MG
PC500761-5G
APOSPC500761-1GEA
0
EUR
APOSPC500761-1G
APOSPC500761-250MG
APOSPC500761-5G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formel:
C₉H₆BrF₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14697999 CAS-Nummer: 842136-32-7 |