6-Fluorophthalide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Fluoroisobenzofuran-1(3H)-one
PC500778-250MG
APOSPC500778-250MGEA
183
EUR
APOSPC500778-250MG
6-Fluorophthalide 95+%
6-Fluorophthalide
Formel:
C₈H₅FO₂ Molecular Weight: 152,123 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11053086 CAS-Nummer: 23932-84-5 |