5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
PC50081-1G
APOSPC50081-1GEA
21.9
EUR
APOSPC50081-1G
5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
5-Fluoro-2-methoxynicotinaldehyde
Formel:
C₇H₆FNO₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04972398 CAS-Nummer: 351410-62-3 |