2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-3-formyl-5-(trifluoromethyl)pyridine, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC50082-1G
PC50082-250MG
PC50082-5G
APOSPC50082-1GEA
149
EUR
APOSPC50082-1G
APOSPC50082-250MG
APOSPC50082-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₃NO Molecular Weight: 209.553 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696242 CAS-Nummer: 934279-60-4 |