2-Bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 85+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50083-1G
APOSPC50083-1GEA
69.6
EUR
APOSPC50083-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 85+%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel:
C₇H₃BrF₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193090 CAS-Nummer: 1192263-89-0 |