2-Fluor-5-nitrophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5009-25G
PC5009-5G
PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA
168
EUR
APOSPC5009-25G
APOSPC5009-5G
APOSPC5009-1G
2-Fluor-5-nitrophenol 98%
2-Fluor-5-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ Molecular Weight: 157.1000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09054718 CAS-Nummer: 22510-08-3 |