2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC500912-1G
PC500912-5G
APOSPC500912-1GEA
199
EUR
APOSPC500912-1G
APOSPC500912-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
2-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
Formel:
C₈H₇BrF₂O Siedepunkt: 133 °C (5 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036116 CAS-Nummer: 946605-55-6 |