1-Brom-3-(2,2-difluorethoxy)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC500915-1G
PC500915-250MG
PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA
0
EUR
APOSPC500915-1G
APOSPC500915-250MG
APOSPC500915-100MG
1-Brom-3-(2,2-difluorethoxy)benzol
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Formel:
C₈H₇BrF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11036117 CAS-Nummer: 958454-25-6 |