3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC500935-1G
PC500935-250MG
PC500935-5G
APOSPC500935-1GEA
0
EUR
APOSPC500935-1G
APOSPC500935-250MG
APOSPC500935-5G
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide 95%
3-(2,2-Difluoroethoxy)benzyl bromide
Formel:
C₉H₉BrF₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12768652 CAS-Nummer: 864054-55-7 UN: 3265 ADR: 8,III |