4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC500991-1G
APOSPC500991-1GEA 509 EUR
APOSPC500991-1G
4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Fluoro-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₈H₄F₄N₂
MDL: MFCD28154923
CAS-Nummer: 1360891-34-4