2-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC50104-1G
APOSPC50104-1GEA
0
EUR
APOSPC50104-1G
2-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
2-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18396956 CAS-Nummer: 442910-33-0 UN: 3261 ADR: 8,II |