3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC501051-1G
PC501051-250MG
APOSPC501051-1GEA
0
EUR
APOSPC501051-1G
APOSPC501051-250MG
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
3-Chloro-5-fluorobenzene -1,2-diamine
Formel:
C₆H₆ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20723094 CAS-Nummer: 153505-33-0 |