5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC50108-1G
PC50108-250MG
APOSPC50108-1GEA
451
EUR
APOSPC50108-1G
APOSPC50108-250MG
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
5-Bromo-4-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₇H₅BrF₄N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28515424 CAS-Nummer: 1820706-93-1 |