2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC501103-1G
PC501103-250MG
APOSPC501103-1GEA
0
EUR
APOSPC501103-1G
APOSPC501103-250MG
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel:
C₉H₅F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13185779 CAS-Nummer: 105003-99-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |