3-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC501106-250MG
APOSPC501106-250MGEA
209
EUR
APOSPC501106-250MG
3-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
3-Fluoro-2-methyl-4-nitroaniline
Formel:
C₇H₇FN₂O₂ Molecular Weight: 170,141 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09026961 CAS-Nummer: 1000342-98-2 |